Learn More
Micronova™ Flaschenbürste
Artikelnummer. 12795715 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12795715 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12795715 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BRDB50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Flaschenbürste
Farbe Blau
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 4 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Luftgewehrsatz
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (angloamerikanisch) Bürste 6 in.
Menge Je 1