Learn More
Micronova™ M-Zone™ Flaschenbürsten
Farbcodierte Flaschenbürsten
Marke: Micronova™ BRWH-67
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Eine Reihe farbcodierter Flaschenbürsten mit abgerundeten, steifen Polyester-Borsten für die vielseitige und aggressive Reinigung von Flaschen und verschiedenen Geräten in der Produktion und im Labor.
Die Micronova M-Zone™ Flaschenbürsten sind Mehrzweckbürsten mit abgerundeten, steifen Polyesterborsten und 12- oder 16-Zoll-Kunststoffgriffen für einfache Handhabung. Entwickelt für die Reinigung von Flaschen und anderen Labor- und Produktionsanlagen.
- Farbcodierte Mehrzweckflaschenbürsten aus Kunststoff
- Haltbare, steife Polyester-Borsten
- Griff aus Kunststoff für einfache Handhabung
- Für vielseitige und aggressive Reinigung von Flaschen und Geräten
- Hergestellt aus von der FDA zugelassenen BPA-freien Basisharzen
- Erhältlich in Blau, Grün, Rot, Weiß und Gelb
Spezifikation
Flaschenbürste | |
Kunststoff | |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
7,6 cm | |
16 in. | |
3 in. |
Polyester | |
Unsteril | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
3 Zoll | |
Farbcodierte Flaschenbürsten für die Reinigung von Geräten | |
40,6 cm | |
7,6 cm |