Learn More
Cole-Parmer™ Flaschenadapter
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BT30/50 Digitale Büretten |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Typ | Adapter |