Learn More
Thermo Scientific™ Runde braune Boston-Enghals-Kannen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15523830
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2360 mL
4000 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
4
6
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15523830
Marke: Thermo Scientific™ 1454000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln Sie Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, bei denen ein geringes Maß an Lichtschutz erforderlich ist, mit diesen bernsteinfarbenen Enghals-Kannen mit Verschluss.
Sammeln Sie Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen, mit diesen runden Thermo Scientific™ Boston-Braunglas-Weithalskannen.Diese Kannen wurden zum Sammeln von Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten entwickelt, bei denen ein geringes Maß an Lichtschutz erforderlich ist. Erhältliche Kannen: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie die zertifizierten Kannen, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Braunglas-Kanne, Kalknatronglas Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
  • Oben geschlossene weiße Kappe aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
  • Auswahl zwischen 2.360 ml oder 4 l
  • Behälter mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Kannen mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Kanne hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Kannen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Kannen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Kannen können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden.Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 128 oz., 4.000 ml
Kapazität (metrisch) 4000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 128 oz.
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Kanne aus Braunglas
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 6,22 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,5 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 4
Ersatzverschluss B167-3830BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 145 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 4290 mL
Zertifizierung/Konformität Keine
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 341 mm
Produkttyp Kanne
Höhe (angloamerikanisch) 13,42 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 158 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe