Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Doppelmuffe AluMaxi
Artikelnummer. 31237678
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
35 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
31237678 35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31237678 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.20 CHF
    14.76 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.44 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neue Doppelmuffe aus Aluminium von USBECK bietet eine Lösung für Stativstangen mit überdurchschnittlichem Durchmesser. Alu-Maxi ermöglicht das Einspannen eines Stabes bis Ø 19 mm auf der einen Seite und bis Ø 24 mm auf der anderen Seite.
  • Doppelmuffe aus pulverbeschichtetem Aluminium
  • Für Rundstäbe und Stielteile bis Ø 19 und bis Ø 24 mm
  • Mit Lappenschrauben aus Messing, vernickelt
Spezifikation
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 35 mm
Produkttyp Stativmuffe
Gewicht (metrisch) 90 g