Learn More
Boscalid, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boscalid |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 188425-85-6 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5.5 (10 g/L at 23°C) |
| Schmelzpunkt | 148°C |
| Siedepunkt | Decomposes on heating. |
| Synonym | 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2- yl)-nicotinamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 343.21 |
| Mehr anzeigen |