Learn More
Hamilton™ 700 Serie, Spritzen mit zementierter Nadel
Diese Spritzen-Serie eignet sich ideal zum Dispensieren von Volumina von 0.5 bis 500 μl.
Marke: Hamilton™ DS80465
Additional Details : Gewicht : 0.58200kg
Beschreibung
- Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
- Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
- Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Spezifikation
Borosilikatglas, Edelstahl | |
7.75 mm | |
Je 1 | |
3 |
22 G | |
Spritze | |
25 μl | |
Zementiert |