Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit niedriger Form und Ausgießer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 130 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Ausführung | Matt |
| Höhe (metrisch) | 190 mm |
| Enthält | Mit Ausguss |
| Menge | 4 Packung |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |