Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit niedriger Form und Ausgießer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 88 mm |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Ausführung | Matt |
| Höhe (metrisch) | 122 mm |
| Enthält | Mit Ausguss |
| Menge | 10 Packung |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |