Learn More
Cytiva XK-Chromatographieröhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10723062 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Zur Verwendung mit:
16/100 Säulen
16/20 Säulen
16/40 Säulen
16/70 Säulen
26/100 Säulen
26/20 Säulen
26/40 Säulen
26/70 Säulen
50/100 Säulen
50/20 Säulen
50/30 Säulen
50/60 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10723062
Marke: Cytiva 19014701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann in wässrigen Lösungen und fast allen organischen Lösungsmitteln verwendet werden, die üblicherweise in der Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen zum Einsatz kommen
  • Zur Verwendung mit vielen organischen Lösungsmitteln, außer chlorierten Kohlenwasserstoffen, Aceton und anderen Ketonen, aliphatischen Estern und Phenol
  • Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit 26/100 Säulen
Typ XK Säulenröhrchen:
Innendurchmesser (metrisch) 26 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 cm
Material Borosilikatglas
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 4 °C
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C