Learn More
JG Finneran Associates™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas
Bildet eine dichte Dichtung für eine genaue Analyse mit reproduzierbaren Ergebnissen JG Finneran™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas sind 20 mm-Bördelfläschchen aus Klarglas Typ 1 für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Marke: JG Finneran Associates™ 36020-2238
Additional Details : Gewicht : 0.80100kg
Beschreibung
- Erhältlich in transparentem Borosilikatglas Typ I
- Mit flacher Oberseite oder abgeschrägter Kante, 20 mm-Bördeloberfläche
- In Fläschchen werden Proben solange erwärmt, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind.
- Eine Probe wird dann zur Analyse aus der Gasphase (Kopfraum) entnommen
- Fläschchen und Verschluss bilden eine dichte Dichtung für eine genaue Analyse mit reproduzierbaren Ergebnissen
Spezifikation
Transparent | |
Borosilikatglas | |
In den Fläschchen werden Proben solange erwärmt, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind. | |
Crimp | |
Aluminum | |
100/Packung |
22 mm | |
6 ml | |
38 mm | |
100/Packung | |
Beveled Edge Crimp | |
20 mm |