Learn More
Brand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11823960 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11823960
Marke: Brand™ 114516
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™. Graduierung des ca.-Volumens und Beschriftung in kontraststarker weisser Emailfarbe. Wanddicke ca. 1,2mm.
Volumen: 20mL
Teilung: 0,2mL
Hals: 14/23 NS
φ/H: 17/200mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Verpackung 10/Packung
Produkttyp Reagenzgläser