Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Reagenzgläser aus Borosilikatglas, Gütegrad 3.3
- Alle ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |