Learn More
Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Artikelnummer. 11867850
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
2000 ml
Höhe (metrisch):
117 mm
120 mm
180 mm
240 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11867850
Marke: Witeg™ 5 502 250 S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hohen Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas sind praktisch mit Graduierungen und Ausguss ausgestattet.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas vom Typ 3.3
  • Graduiert
  • Hohe Form mit Ausguss
  • Einige Modelle sind mit Griffen ausgestattet
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 61 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Höhe (metrisch) 117 mm
Enthält Ausguss
Menge 10er-Pckg.
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Modell Hohe Form