Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ SPFS64030-2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11902233
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Messbecher, Borosilikatglas, hohe Ausführung Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas sind als hohe Ausführung mit Graduierungen und Ausguss erhältlich Herstellung gemäß ISO 3819, DIN 12331.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
2000 ml
Matt
Ausguss
Messbecher
ISO 3819, DIN 12331
Hohe Form
120 mm
Borosilikatglas (Typ 1)
240 mm
10/Packung
Ja
Weiße Skala mit Graduierung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form > Fassungsvermögen: 2000mL