Learn More
Hamilton™ Mikroliterspritzen aus Borosilikatglas/SST
Artikelnummer. 11580092
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11580092 5 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11580092 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 202630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 CHF
    152.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 46.71 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht das automatische Einführen von Proben in den Injektor des Gaschromatographen.
  • Verbessert Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit
  • Angepasst für eine exakte Passform an Shimadzu Autosampler-Modelle AOC-14, AOC-17 und AOC-20
  • 5μl Volumen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas, Edelstahl, Stahl (Kolben)
Beschreibung Gassterilisierbar
Kanülen-Gauge 22 s G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.71 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits- oder Gasprobenahme
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 75
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 43 mm
Art der Kanülenspitze 2
Zur Verwendung mit (Geräte) Shimadzu AOC 14, 17 und 20 Autosampler
Anschlusstyp Abnehmbar