Learn More
Witeg™ Soxhlet-Extraktionsapparat aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11823320
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 ml
125 mL
200 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11823320
Marke: Witeg™ 2 230 201
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Soxhlet-Extraktionsgerät
Produkttyp Soxhlet-Extraktionsapparat
Kapazität (metrisch) 200 mL
Material Borosilikatglas