Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE
Artikelnummer. 10694192
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verbindungsnummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porengröße:
2.5 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10694192
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030158
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Beschriftungsschild
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Verbindungsnummer 29/32 NS
Porosität Ja
Porengröße 4 mm
Stopfenmaterial Polyethylen