Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Roller Bottle
Artikelnummer. p-8014212 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3450 mL
4230 mL
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 12488942
Marke: Wheaton™ 348256
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vessels are made to exacting tolerances to provide higher cell yields
Die Gefäße werden nach genauen Toleranzen gefertigt, um eine höhere Zellausbeute zu erzielen. Das Glas wird speziell nach optischer Klarheit, Glätte der Innenoberfläche und Abwesenheit von Glasfehlern ausgewählt. Der Halsbereich ist spitz zulaufend, um die Reinigung zu erleichtern. Die Glaswanddicke beträgt 2. 6mm. (2,01 m) Gefäße und tiefgezogene 38-415-Schraubkappen können autoklaviert werden. Die Kappen verfügen über weiße Styrol-Butadien-Gummieinlagen. Nominaler Halsdurchmesser 29 mm. Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen (entspricht ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I). Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3450 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29mm
Enthält Mit einer tiefgezogenen schwarzen 38-415-Schraubkappe aus Phenolharz mit weißer Styrol-Butadien-Gummieinlage
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 480mm
Anzahl pro Packung 4Pack
Menge 4Pack
Farbe des Schraubverschlusses Schwarz
Material des Schraubverschlusses Phenolisch
Dicke (metrisch) 2,6mm
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung Konischer Hals
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I, ASTM E-438, Typ I
Closure Included Ja
Produkttyp Rollerflasche
Verschlussauskleidung Weißes Styrol-Butadien-Kautschuk
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 110mm
Verschlusstyp Schraubkappe