Learn More
Day Impex™ Borosilikatglas-Nachfüllpackungen
Praktisch und sicher konzipiert. Die Day Impex™ Esatzbehälter aus Borosilikatglas sind extrem niedrig evakuiert, um eine sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben zu ermöglichen.
Marke: Day Impex™ 210017
Additional Details : Gewicht : 0.67200kg
Beschreibung
- Innenbehälter aus Borosilikatglas
- Ultrahochvakuumiert
- Sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben
Spezifikation
138 mm | |
Zur Verwendung mit Edelstahlbehältern. | |
90 mm | |
1 l |
5 Zoll | |
80 mm | |
Borosilikatglas |