Learn More
Day Impex™ Borosilikatglas-Nachfüllpackungen
Praktisch und sicher konzipiert. Die Day Impex™ Esatzbehälter aus Borosilikatglas sind extrem niedrig evakuiert, um eine sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben zu ermöglichen.
Marke: Day Impex™ 210013
Additional Details : Gewicht : 3.42400kg
Beschreibung
- Innenbehälter aus Borosilikatglas
- Ultrahochvakuumiert
- Sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben
Spezifikation
Zur Verwendung mit Edelstahlhaltern | |
7 l | |
200 mm |
285 mm | |
285 mm | |
Borosilikatglas |