Learn More
Hamilton™ Spritze aus Borosilikatglas und PTFE
Artikelnummer. 11577874
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11577874 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11577874 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 203566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 CHF
    90.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.91 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht das automatische Einführen von Proben in die Probenschleife sowie einige Probenvorbereitungen.
  • Bietet verbesserte Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit
  • Unterstützung bei der HPLC-Analyse
  • Zur Verwendung mit CTC LEAP Autosampler Modell A200S
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas, PTFE, Edelstahl
Beschreibung Gassterilisierbar
Kanülen-Gauge 22 s G
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psig (68.9 bar)
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Art der Kanülenspitze 3
Anschlusstyp Zementiert