Learn More
Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
80 mm
100 mm
150 mm
Konusgröße:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- ST-Konus
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- In verschiedenen Kegeln, Winkeln und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 80 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Winkel | 60° |
| Konusgröße | 19/26 |
| Produkttyp | Trichter |