Learn More
IKA™ Pulverkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11875912 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11875912
Marke: IKA™ 0003738400
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Pulverflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) RV 10,302 Rotationsverdampfer 1000 ml
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 2000 mL
Gewicht (metrisch) 100 g