Learn More
Corning™ Pasteurpipetten aus Borosilikatglas
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
146 mm
229 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Lieferbar in praktischen Großpackungen
- Einmaliger Gebrauch eliminiert die Gefahr einer Kreuzkontamination wertvoller Proben oder Laborreagenzien
- Mit einer Verengung ein Inch unter dem oberen Ende für einfacheres Verstopfen
- Ideal für die Arbeit in bakteriologischen, immunologischen, hämatologischen und serologischen Studien
- Zur Verwendung in Blutbanken und chemischen Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für schnelle, nicht volumenbasierte Transfers bei Untersuchungen in Bakteriologie, Immunologie, Hämatologie und Serologie sowie bei Verfahren in Blutbanken und in der klinischen Chemie |
Menge | 1000/Packung |
Spitzenform | Rund |
Länge (metrisch) | 229 mm |
Typ | Pasteurpipette |
Einwegprodukt | Ja |
Dokumentation
Product Information
Product Information
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Pasteurpipetten aus Borosilikatglas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur