Learn More
Wheaton™ Mörser aus Borosilikatglas
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2mL
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 15mL
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Kapazität (metrisch) | Gehäuse 15mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Mörser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Gewebemühlen |