Learn More
Witeg™ Laborflaschen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Beschreibung
- Weithals
- Glas
- 45-Gewinde
Spezifikation
Verschlusstyp | GL 45 |
Produkttyp | Laborflasche |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Enthält | Schraubverschluss aus Polypropylen und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Packung | 10 |
Menge | 10 Packung |
Graduated | Ja |