Learn More
Witeg™ Laborflaschen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- GL45-Schraubgewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Graduierungen | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Mehr anzeigen |