Learn More
Quickfit™ DESTILLATIONSSYTEM KJELDHAL KOMPL. KOMPL.
Artikelnummer. 12094607
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Pyrex Borosilikatglas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
12094607 Pyrex Borosilikatglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12094607 Lieferant Quickfit™ Lieferanten-Nr. 280MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.95 CHF
    391.33 CHF / 1 Stück
    Sparen 132.62 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komplette Baugruppe zur Stickstoffbestimmung mit der Kjeldahl-Methode. Die QuickFit™ Stickstoff-Bestimmungseinheit (Kjeldahl) aus Borosilikatglas wird aus hitzebeständigem und chemisch haltbarem Borosilikatglas hergestellt.
Vollständige Montage zur Bestimmung des Stickstoffs mittels dieser Kjeldahl Methode. Quickfit™ Borosilikatglas (Kjeldahl) Bestimmung der Baugruppe wird aus wärmebeständigem und chemisch haltbarem Borosilikatglas hergestellt.
  • Praktische Montage von Quickfit™ Glaswaren für Kjeldahl-Aufschluss- und Destilliereinheiten
  • Der Kolben kann für die Aufschlussstufe einzeln verwendet und für den Destillationsvorgang in den Rest der Baugruppe eingesetzt werden
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Enthält RA1/22 Empfängeradapter, gerade, Typ C1/12/SC Liebig Kondensator SH7/12 Adapter für Tropfenfänger nach Stutzer, vertikale Destillation MA1/3 Mehrfachadapter mit zwei parallelen Hälsen D3/12 Tropftrichter, oben offen, mit Rotaflo™ Absperrhahn FK500/3 l-Kjeldahl-Kolben 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Stickstoffbestimmung
Typ Kjeldahl-Destillationseinheit
Material Pyrex Borosilikatglas