Learn More
GPE Scientific™ J Young NMR-Ventile aus Borosilikatglas
Description
Order Info
LengthMetric
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | J Young NMR-Ventil |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 600-MHz-Röhrchen |
| Enthält | Innengelenk |
| Menge | Je 1 |