Learn More
Kimble Chase™ FLASCHE HYDROLYSE/DERIVATISIERUNG HYDROLYSE/DERIVATISIERUNG
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Hydrolysis Derivatization Vials interface with the Waters PICO-TAG™ Work Station, but can also be used independently as a versatile reaction vial for protein hydrolysis and derivatization.
- Entwickelt für den Anschluss an die Waters PICO-TAG TM -Arbeitsstation.
- Verfügt über eine PTFE-Kappe mit einem CTFE-Einschraubventil.
- Die PTFE-Klappe zur Dichtung zwischen Kappe und Fläschchen wird durch einen FKM-O-Ring gesichert, um Lecks zu verhindern, die durch „Kaltfluss“ des PTFE auftreten können.
- Das Fläschchen fasst zwölf 6 x 50 mm-Probenröhrchen.
- Dieses Fläschchen kann auch unabhängig von der PICO-TAG-Arbeitsstation als vielseitiges Reaktionsfläschchen für Proteinhydrolyse und Derivatisierung verwendet werden.
- Nicht empfohlen für die Verwendung über 150 °C.
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nicht empfohlen für die Verwendung über 150 °C |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | Oberer Anschluss: 3 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinhydrolyse und Derivatisierung |
| Anzahl pro Karton | 1 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Waters PICO-TAG™ Workstation |