Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit hexagonaler Platte und flachem Boden
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Gewindegröße: 29/32 Kern NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Standard-Konusverbindung | NS 19/26 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Hohler Stopfen |