Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit breiter Form
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Graduierte Messzylinder
- Keulenflasche
- Klasse B
- Borosilikatglas
- Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Blau |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Toleranz | ± 5 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 67 mm |
| Höhe (metrisch) | 232 mm |
| Mehr anzeigen |