Learn More
VACUUBRAND™ Rundkolben 500 ml, beschichtet
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Flask |