missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas

Ideal zum Kultivieren, Mischen und Einlagern von Medien

Marke:  Cole-Parmer™ 34554-03

Additional Details : Gewicht : 0.50000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11800080

Menge Preis
1 208.00 CHF / 6 Stück
6 185.18 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab
19-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Die stoßfesten Kappen verfügen über eingeklebte, inerte Gummieinsätze, die für Dampfsterilisation geeignet sind.
  • Graduierte Skala
  • Beschriftungsfläche
Spezifikation

Spezifikation

38-430M-Gewinde
Phenolharz mit weißer Gummiauskleidung
Borosilikatglas
25 ml
Schraubverschluss
Schraube
250 ml
50 bis 200 ml
135 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation