Learn More
Duran™ Erlenmeyer-Kolben 50 ml, mit NS19/26
Konisch geformt für einfaches Mischen, Heizen und Handling. Duran™ Erlenmeyerkolben mit 19/26 NS-Normschliffverbindung ist geradlinig und mit einer leicht ablesbaren Skala und einem großen Beschriftungsfeld für eine einfache Markierung ausgelegt.
Marke: Duran™ 241931709
153.24 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Langlebige Duran™ Glaskonstruktion
- Geradlinig
- Standardschliffverbindung (19/26/NS)
- Großes Beschriftungsfeld