Learn More
Wheaton™ X100 12X32mm Large Opening E-Z Vial,ConveniencePac k, 11mm Snap/Crime Finish
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Packungsgröße:
100 Stück
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Rot |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Enthält | Schnappverschluss |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Show More |