Learn More
Karl Hecht™ Duran Muffe aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10564042
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 24/29
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 14/23
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 29/32
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 14/23
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 19/26
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 24/29
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 45/40
Buchsengröße: 45/40 Konusgröße: 29/32
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
45/50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10564042
Marke: Karl Hecht™ 42387010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den schnellen und sicheren Anschluss von Glasverbindungen im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Reduktions- und Expansionsadapter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
  • Starker Rand
  • Gemäß DIN 12257
  • Verstärkte Schliffverbindung
Spezifikation
Konusgröße 14/23
Material Borosilikatglas
Produkttyp Duran-Manschette
Menge Je 1
Anzahl Standard-Konusverbindungen Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 14/23