Learn More
Karl Hecht™ Duran Muffe aus Borosilikatglas
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 24/29
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 14/23
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 29/32
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 14/23
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 19/26
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 24/29
Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 45/40
Buchsengröße: 45/40 Konusgröße: 29/32
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
45/50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Starker Rand
- Gemäß DIN 12257
- Verstärkte Schliffverbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 24/29 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Duran-Hülse |
| Menge | Je 1 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | Buchsengröße: 29/32 Konusgröße: 24/29 |