Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10609182
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 60 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 10609182
Marke: Marienfeld Superior™ 0101172
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.
  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Borosilikatglas D 263™ M
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 24 x 32 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrsokopobjektträger
Zertifizierungen CE-Kennzeichnung
Menge 1000