Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala
Artikelnummer. 11836134
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11836134 2000 ml 1 Stück
11822672 1000 ml 2 Stück
10604491 100 ml 2 Stück
10664861 250 ml 2 Stück
11812672 500 ml 2 Stück
11832662 50 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11836134 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04002073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 CHF
    139.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 70.71 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte und trennen.
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Stopfenmaterial Polyethylen