Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte und trennen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04002058
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
500 ml | |
Borosilikatglas | |
2 Packung | |
Polyethylen |