Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala
Artikelnummer. 10664861
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
Product Code. 10664861
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04002049
Only null left
Add to basket
Add to basket
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte und trennen.
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Menge 2 Packung
Stopfenmaterial Polyethylen