Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Artikelnummer. 10475601
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10475601
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04000073
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Komponenten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit Glasstopfen und ohne Skala bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Ohne Skala; mit Vollglasstopfen
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Stopfenmaterial Polyethylen