Learn More
BRAND™ Kegelschliffstopfen, Borosilikatglas NS 12/21 massiv mit Achtkantgriffscheibe
Artikelnummer. p-8504020 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10273821
Marke: BRAND™ 144520
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Massiv oder teilweise hohl mit achteckigem Griff. Der BRAND™ konische Stopfen aus geschliffenem Borosilikatglas besteht aus Boro 3.3 Glas gemäß DIN 12252-Normen.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN 12252)
  • Solide oder teilweise hohl
  • Achteckiger Griff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1/Pckg.
Standard-Konusverbindung NS 14/23
Material Borosilikatglas
Produkttyp Stopfen mit konischem Schliff
Form Massiv mit achteckigem Griff