Learn More
BRAND™ Kegelschliffstopfen, Borosilikatglas NS 12/21 massiv mit Achtkantgriffscheibe
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN 12252)
- Solide oder teilweise hohl
- Achteckiger Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung | NS 19/26 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Konischer Schliff, Stopper |
| Form | Massiv mit achteckigem Griff |