Learn More
Witeg™ ASTM-Zentrifugenglas, NS 29/32,100 ml,zylindrisch
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM-Spezifikationen D 91 und ASTM D 96 |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Zylindrisch |
| Bodenform | Konisch |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |