Learn More
Cytiva Chromatographieröhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11693184 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
200 mm
40 cm
100 cm
Zur Verwendung mit:
10/40 Säulen
16/100 Säulen
Für C 10/20-Säulen
Für C 16/20-Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Zur Verwendung mit unitSize
11693184 40 cm 10/40 Säulen 1 Stück
12477960 100 cm 16/100 Säulen -
10231110 200 mm Für C 10/20-Säulen 1 Stück
11300122 - Für C 16/20-Säulen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11693184 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19503701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen wässrige Lösungen und Lösungsmittel bei der Flüssigkeitschromatographie
Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester, Phenol, NaOH, >10 % Salzsäure (HCl), >5 % Essigsäure oder starke Mineralsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit 10/40 Säulen
Typ Chromatographie-Röhrchen
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Material Borosilikatglas
Maximaler Druck 14,5 psi
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 4 °C
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C