Learn More
BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11894050 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
167 mm
203 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11894050
Marke: BRAND™ 362338
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen RZB bis 700. Design und Genauigkeit entsprechen den ASTM-Spezifikationen (American Society for Testing and Materials).
  • Beständig gegen RZB bis 700.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Zylindrisch mit konischem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Anzahl pro Packung 2
Länge (metrisch) 167 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 96 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 700 × g