Learn More
Rogo Sampaic™ Büretten aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11754136
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11754136
Marke: Rogo Sampaic™ DND010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Rogo Sampaic™ Glasbüretten der Klasse B bestehen aus langlebigem, klarem Borosilikatglas.
  • Mit Trichter
  • Gerader Glashahn
  • Permanente rote Graduierungsmarkierungen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.10 ml
Toleranz 0.10 ml